Tisk…
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclopropanecarbaldehyde
366820010 366820050 366820250
ACRO366820010EA 1920 CZK
ACRO366820010 ACRO366820050 ACRO366820250
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Cyclopropanecarboxaldehyde
CAS No.: 1489-69-6
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Bod varu: 98…101 °C
Hustota: 0,938 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012261
CAS číslo: 1489-69-6
UN: 1989
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4305 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %