Tisk…
Kyselina chlorovodíková 4 N in 1,4-dioxane/water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
366521000 366520025
ACRO366521000EA 2680 CZK
ACRO366521000 ACRO366520025
Kyselina chlorovodíková 4 N in 1,4-dioxane/water
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
Hustota: 1.1 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N