Tisk…
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-Boc-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-(Boc-amino)phenylboronic acid Pinacol ester, tert-Butyl [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]phenylboronic acid Pinacol ester, 4-Boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, tert-Butyl (4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)carbamate, [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamic acid tert-butyl ester, 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
366350010 366350050
ACRO366350010EA 1180 CZK
ACRO366350010 ACRO366350050
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate 97+%
tert-Butyl-N-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: C₁₇H₂₆BNO₄
MW: 319,208 g/mol
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179439
CAS číslo: 330793-01-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 173 °C
HPLC ≥97.0 %