Tisk…
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% 70% (w/w)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2,2,2-Trifluoroethyl)hydrazine, 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine
365760050 365760250
ACRO365760050EA 1820 CZK
ACRO365760050 ACRO365760250
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% 70% (w/w)
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Appearance: Clear colorless to yellow Solution
Vzorec: C₂H₅F₃N₂
Hustota: 1,294 g/cm³
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007622
CAS číslo: 5042-30-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Refractive index 1.3600 to 1.3640 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥65 %