Tisk…
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
365520010 365520050
ACRO365520010EA 809 CZK
ACRO365520010 ACRO365520050
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine 98%
2-(3-Trifluoromethylphenyl)ethylamine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040756
CAS číslo: 52516-30-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4635 to 1.4655 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %