Tisk…
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromomethyl-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxycoumarin, 4-(Bromomethyl)-7-methoxy-2H-chromen-2-one, Br-Mmc
365190010 365190050
ACRO365190010EA 3000 CZK
ACRO365190010 ACRO365190050
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin) 97%
Br-Mmc (=4-bromomethyl-7-methoxycoumarin)
CAS No.: 35231-44-8
Vzorec: C₁₁H₉BrO₃
Bod tání: 212…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006869
CAS číslo: 35231-44-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %