Tisk…
Potassium-tert-butoxide 20% (w/w) in THF, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Terc-butanolát draselný
364990500 364992500
ACRO364990500EA 4340 CZK
ACRO364990500 ACRO364992500
Potassium-tert-butoxide 20% (w/w) in THF, pure
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
MW: 112.21
Hustota: 0.929 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012162
CAS číslo: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 19 to 21 % (Acidimetric)