Tisk…
Poly(oxy(methylsilylene))
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
175091000 175095000
ACRO175091000EA 2070 CZK
ACRO175091000 ACRO175095000
Poly(oxy(methylsilylene))
Poly(oxy(methylsilylene))
Appearance: Clear colorless Viscous liquid
Vzorec: C₅H₁₁OSi
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 9004-73-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
Viscosity 15 to 40 mPa.s (at 20°C)
HPLC ≥97.5 %