(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
362172500
362170010
ACRO362172500EA
2530
CZK
ACRO362172500
ACRO362170010
(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee
(S)-β-Phenylalaninol
Vzorec:
C₉H₁₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01311768 CAS číslo: 82769-76-4 UN: 3259 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Viscous liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |