Tisk…
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
347630050 347630010
ACRO347630050EA 11730 CZK
ACRO347630050 ACRO347630010
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde 98%
8-Hydroxyquinoline-2-carbaldehyde
Appearance: Yellow Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00168962
CAS číslo: 14510-06-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 100 °C
GC ≥97.5 %