Tisk…
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate (38 - 40% Pt) 99.9% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
363590010 363590050 363590250
ACRO363590010EA 6140 CZK
ACRO363590010 ACRO363590050 ACRO363590250
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate (38 - 40% Pt) 99.9% (trace metals basis)
Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate
Vzorec: H₂Cl₆Pt·H₂O
Bod tání: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149909
CAS číslo: 26023-84-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 38 to 40 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %