Tisk…
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(2-Pyrazinyl)piperazine
367130010 367130050
ACRO367130010EA 1410 CZK
ACRO367130010 ACRO367130050
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine 98%
2-(Piperazin-1-yl)pyrazine
Appearance: Yellow Crystalline powder and/or chunks
Vzorec: C₈H₁₂N₄
MW: 164,212 g/mol
Bod varu: 105…108 °C (,5mbar)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040766
CAS číslo: 34803-68-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %