Tisk…
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dichlorophenethyl Alcohol
350770050 350770010
ACRO350770050EA 4420 CZK
ACRO350770050 ACRO350770010
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol 97%
2-(3,4-Dichlorophenyl)ethanol
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
MW: 191.05 g/mol
Bod varu: 165 °C (14 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800673
CAS číslo: 35364-79-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5620 to 1.5680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %