Tisk…
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(Mesitylsulphonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
221310010 221310050
ACRO221310010EA 4230 CZK
ACRO221310010 ACRO221310050
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole 98%
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Appearance: White to yellow Powder or crystals
Vzorec: C₁₁H₁₂N₄O₄S
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00009754
CAS číslo: 74257-00-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 139 °C
HPLC ≥97.5 %