Tisk…
2-Sulphobenzaldehyde sodium salt 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Formylbenzenesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-formylbenzenesulphonate, Sodium 2-Formylbenzenesulphonate
219325000 219320025
ACRO219325000EA 4230 CZK
ACRO219325000 ACRO219320025
2-Sulphobenzaldehyde sodium salt 90% tech.
2-Sulphobenzaldehyde sodium salt
CAS No.: 1008-72-6
Vzorec: C₇H₆O₄S
MW: 208.16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007478
CAS číslo: 1008-72-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥88 %
Sodium chloride (NaCl) ≤3 %