6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
218940050
218940250
218940010
ACRO218940050EA
6920
CZK
ACRO218940050
ACRO218940250
ACRO218940010
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid 97%
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic cid
CAS No.: 53188-07-1
Vzorec:
C₁₄H₁₈O₄ Bod tání: 187…194 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006846 CAS číslo: 53188-07-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 187 to 194 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |