Tisk…
Polyfosforečnan sodný 85% tech., pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
218670025 218675000
ACRO218670025EA 10040 CZK
ACRO218670025 ACRO218675000
Polyfosforečnan sodný 85% tech., pure
Polyfosforečnan sodný
Vzorec: Na₅O₁₀P₃
Bod tání: 622 °C
Hustota: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003514
CAS číslo: 7758-29-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥80 %