Tisk…
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Hydroquinone Di(2-hydroxyethyl) Ether, 1,4-Di(2-hydroxyethoxy)benzene, Hydroquinone Bis(2-hydroxyethyl) Ether
218220010 218221000
ACRO218220010EA 6110 CZK
ACRO218220010 ACRO218221000
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 98+%
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Appearance: White to off-white Crystalline powder or flakes
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Bod varu: 185…200 °C (,3 mmHg)
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002861
CAS číslo: 104-38-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
GC ≥98.0 %