Tisk…
Chlorophenol red sodium salt, water soluble, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
216310100 216310500
ACRO216310100EA 1990 CZK
ACRO216310100 ACRO216310500
Chlorophenol red sodium salt, water soluble, pure
Chlorophenol red sodium salt
CAS No.: 123333-64-2
Vzorec: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151199
CAS číslo: 123333-64-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) (575 nm, 0.1 N NaOH) ca. 1200
Visual transition interval from pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple)