Tisk…
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
215980050 215980010 215980250
ACRO215980050EA 4310 CZK
ACRO215980050 ACRO215980010 ACRO215980250
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine 97%
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₆H₁₉NOSi₂
Bod varu: 78…80 °C (100 mmHg)
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008266
CAS číslo: 22737-37-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %