Tisk…
Allyl methacrylate 98% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methacrylic Acid Allyl Ester
215875000 215870025
ACRO215875000EA 2450 CZK
ACRO215875000 ACRO215870025
Allyl methacrylate 98% stabilised
Allyl methacrylate
CAS No.: 96-05-9
Vzorec: C₇H₁₀O₂
MW: 126.16 g/mol
Bod varu: 144 °C (760 mmHg)
Bod tání: –65 °C
Hustota: 0.93 g/cm³
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008592
CAS číslo: 96-05-9
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 250 ppm MEHQ
Acids ≤0.05 %