Tisk…
2-Dimethylaminoethyl methacrylate 99% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: DMA
215840010 215842500 215840051
ACRO215840010EA 5120 CZK
ACRO215840010 ACRO215842500 ACRO215840051
2-Dimethylaminoethyl methacrylate 99% stabilised
2-Dimethylaminoethyl methacrylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Bod tání: –50 °C
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008589
CAS číslo: 2867-47-2
UN: 2522
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 750 to 2000 ppm MEHQ