Tisk…
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
215380010 215380050
ACRO215380010EA 1460 CZK
ACRO215380010 ACRO215380050
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid 98%
(S)-(+)-2-Aminobutyric acid
Vzorec: C₄H₉NO₂
MW: 103.12
Bod tání: >300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064415
CAS číslo: 1492-24-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.2° to +23° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %