Iron(III) hexacyanoferrate(II), pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Iron(III) Ferrocyanide, Prussian Blue
215210250
215211000
ACRO215210250EA
1980
CZK
ACRO215210250
ACRO215211000
Iron(III) hexacyanoferrate(II), pure
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
CAS No.: 14038-43-8
Vzorec:
C₁₈Fe₇N₁₈ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00135663 CAS číslo: 14038-43-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark blue Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |