Tisk…
Indigotrisulphonic acid potassium salt
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
215170010 215170050 215170250
ACRO215170010EA 1620 CZK
ACRO215170010 ACRO215170050 ACRO215170250
Indigotrisulphonic acid potassium salt
Indigotrisulphonic acid potassium salt
CAS No.: 67627-18-3
Vzorec: C₁₆H₇K₃N₂O₁₁S₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013160
CAS číslo: 67627-18-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Molar extinction coefficient ≥ 17000 (250 - 256 nm)