Tisk…
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium 3-hydroxybutanoate, DL-3-Hydroxybutyric acid Sodium salt
215010250 215011000
ACRO215010250EA 4860 CZK
ACRO215010250 ACRO215011000
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate 99%
Sodium-DL-3-hydroxybutyrate
CAS No.: 150-83-4
Vzorec: C₄H₈O₃
Bod tání: 161…167 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016716
CAS číslo: 150-83-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %