Tisk…
Chlorhexidine diacetate hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
214980050 214980250
ACRO214980050EA 1960 CZK
ACRO214980050 ACRO214980250
Chlorhexidine diacetate hydrate 98%
Chlorhexidine diacetate hydrate
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀·2C₂H₄O₂·xH₂O
Bod tání: 153…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150042
CAS číslo: 206986-79-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3.5 % (105°C)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)