Tisk…
4-Amino-2-mercaptopyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Aminopyrimidine-2-thiol, 4-Amino-2-sulphanylpyrimidine
214770010 214770050
ACRO214770010EA 1830 CZK
ACRO214770010 ACRO214770050
4-Amino-2-mercaptopyrimidine 97%
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Vzorec: C₄H₅N₃S
MW: 127,1676 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006075
CAS číslo: 333-49-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %