Tisk…
3-Ethoxymethacrolein 95% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
213990010 213990100
ACRO213990010EA 1480 CZK
ACRO213990010 ACRO213990100
3-Ethoxymethacrolein 95% tech.
3-Ethoxymethacrolein
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 78…81 °C (14 mmHg)
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006975
CAS číslo: 42588-57-8
UN: 3271
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4775 to 1.4815 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %