Tisk…
Stains-all 97%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Ethyl-2-[3-(1-ethylnaphtho[1,2-d]thiazolin-2-ylidene)-2-methylpropenyl]naphtho[1,2-d]thiazolium bromide, 3,3′-Diethyl-9-methyl-4,5,4′,5′-dibenzothiacarbocyanine
213510010 213510050 213512500
ACRO213510010EA 3600 CZK
ACRO213510010 ACRO213510050 ACRO213512500
Stains-all 97%, pure
Stains-all
CAS No.: 7423-31-6
Vzorec: C₃₀H₂₇BrN₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078788
CAS číslo: 7423-31-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey to dark purple Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
TLC ≥96.0 %