Tisk…
Solvent Blue 38, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
212170250 212171000
ACRO212170250EA 2470 CZK
ACRO212170250 ACRO212171000
Solvent Blue 38, pure
Solvent Blue 38
CAS No.: 1328-51-4
Vzorec: C32H12CuN8Na2O6S2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071424
CAS číslo: 1328-51-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies