Tisk…
Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (active oxygen), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
211360010 211361000 211360025
ACRO211360010EA 2750 CZK
ACRO211360010 ACRO211361000 ACRO211360025
Potassium hydrogen monopersulphate >4,5% (active oxygen), extra pure
Potassium hydrogen monopersulphate
CAS No.: 37222-66-5
Vzorec: H₃K₅O₁₈S₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040551
CAS číslo: 37222-66-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline or granular powder
Water ≤0.5 %
Titration ≥4.5 % (Active oxygen)