Tisk…
Lawesson's reagent 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-2,4-dithioxo-1,3,2,4- dithiadiphosphetane, 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane 2,4-Disulphide
210890250 210891000 210895000
ACRO210890250EA 1690 CZK
ACRO210890250 ACRO210891000 ACRO210895000
Lawesson's reagent 99%
Lawesson's reagent
CAS No.: 19172-47-5
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂P₂S₄
MW: 404,45 g/mol
Bod tání: 228…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005171
CAS číslo: 19172-47-5
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 226 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %