Tisk…
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
210341000 210340050 210345000
ACRO210341000EA 13200 CZK
ACRO210341000 ACRO210340050 ACRO210345000
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 99%
2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol
CAS No.: 443-48-1
Vzorec: C₆H₉N₃O₃
Bod tání: 159…163 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009750
CAS číslo: 443-48-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %