Tisk…
Di(N-succinimidyl) carbonate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
209600250 209600050
ACRO209600250EA 8020 CZK
ACRO209600250 ACRO209600050
Di(N-succinimidyl) carbonate 98%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₉H₈N₂O₇
MW: 256,17 g/mol
Bod tání: 190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009767
CAS číslo: 74124-79-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %