Tisk…
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether), 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
209580100 209580500
ACRO209580100EA 1570 CZK
ACRO209580100 ACRO209580500
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) 98%
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₈H₂₂O₂Si₂
MW: 206.43 g/mol
Bod varu: 165…166 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.84 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009640
CAS číslo: 7381-30-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %