Tisk…
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(acetonitrile)-palladium(II) chloride, Palladium(II) chloride diacetonitrile complex, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
209455000 209450050
ACRO209455000EA 2910 CZK
ACRO209455000 ACRO209450050
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 99%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride
Appearance: Orange to rust brown Crystalline powder
Vzorec: C₄H₆Cl₂N₂Pd
MW: 259,43 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013122
CAS číslo: 14592-56-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to rust brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %