Tisk…
Methyl orotate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
208780250 208781000
ACRO208780250EA 6730 CZK
ACRO208780250 ACRO208781000
Methyl orotate 98%
Methyl orotate
CAS No.: 6153-44-2
Vzorec: C₆H₆N₂O₄
MW: 170,124 g/mol
Bod tání: 244 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010564
CAS číslo: 6153-44-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %