Tisk…
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tris(2,2'-bipyridyl)dichlororuthenium(II), Dichlorotris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II), Tris(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate, Tris(2,2-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
208750010 208750050
ACRO208750010EA 5190 CZK
ACRO208750010 ACRO208750050
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate 98%
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
CAS No.: 50525-27-4
Vzorec: C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru
MW: 748.62 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149670
CAS číslo: 50525-27-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Elemental Analysis ≥97.5 %