Tisk…
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
207320050 207320250 207321000
ACRO207320050EA 2730 CZK
ACRO207320050 ACRO207320250 ACRO207321000
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
(±)-Propranolol hydrochloride
CAS No.: 318-98-9
Vzorec: C₁₆H₂₁NO₂·HCl
Bod tání: 163…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012558
CAS číslo: 318-98-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 166 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %