Tisk…
Procainamide hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
207300250 207301000
ACRO207300250EA 3030 CZK
ACRO207300250 ACRO207301000
Procainamide hydrochloride 99%
Procainamide hydrochloride
CAS No.: 614-39-1
Vzorec: C₁₃H₂₂ClN₃O
Bod tání: 166…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012998
CAS číslo: 614-39-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 166 to 170 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %