Naringin 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
(S)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside, Naringenin 7-rhamnoglucoside
206910250
206911000
ACRO206910250EA
2410
CZK
ACRO206910250
ACRO206911000
Naringin 97%
Naringin
CAS No.: 10236-47-2
Vzorec:
C₂₇H₃₂O₁₄ MW: 580,53 g/mol Bod tání: 166 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00148888 CAS číslo: 10236-47-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -77° to -93° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...