Tisk…
Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
206835000 206830050
ACRO206835000EA 3410 CZK
ACRO206835000 ACRO206830050
Allylpalladium(II) chloride dimer 98%
Allylpalladium(II) chloride dimer
CAS No.: 12012-95-2
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂Pd₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00044874
CAS číslo: 12012-95-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals
Assay ≥56.7 % (Pd)