Tisk…
Nickel aluminium alloy according to Raney (Al-Ni) 50/50, powder
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aluminum-nickel alloy
206231000 206235000 206230025
206231000.EA 1900 CZK
206231000. 206235000. 206230025.
Nickel aluminium alloy according to Raney (Al-Ni) 50/50, powder
Nickel aluminium alloy according to Raney
CAS No.: 12635-29-9
Vzorec: Ni:Al;₅₀:₅₀%
Bod tání: 1350 °C
Hustota: 3,46 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167392
CAS číslo: 12635-29-9
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey to grey-black Powder
Aluminium (Al) 47.0 to 52.0 %
Nickel (Ni) 48.0 to 53.0 %