Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
205471000
205478000
205471000.EA
6260
CZK
205471000.
205478000.
Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M in THF, AcroSeal®
Potassium tri-sec-butylborohydride
Appearance: Clear light yellow Solution
Vzorec:
C₁₂H₂₇BK Hustota: 0,91 g/cm³ Bod vzplanutí: –17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009324 CAS číslo: 54575-49-4 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear light yellow Solution (May darken on storage) |
Strength | ≥1 M |