Tisk…
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Imidazoleacetic acid hydrochloride, Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
204960010 204960050
ACRO204960010EA 2870 CZK
ACRO204960010 ACRO204960050
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 99%
2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
CAS No.: 3251-69-2
Vzorec: C₅H₇ClN₂O₂
MW: 162.58 g/mol
Bod tání: 218…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012698
CAS číslo: 3251-69-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 225 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %