Hydroxy naphthol blue disodium salt ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
204880050
204881000
204885000
ACRO204880050EA
949
CZK
ACRO204880050
ACRO204881000
ACRO204885000
Hydroxy naphthol blue disodium salt ACS
Hydroxy naphthol blue disodium salt
CAS No.: 165660-27-5
Vzorec:
C₂₀H₁₂N₂O₁₁S₃·2Na Bod tání: 274 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004075 CAS číslo: 165660-27-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Blue to dark purple Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Suitability | (for Ca determination) Passes test |