Tisk…
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride, 3-Amino-DL-alanine Hydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
204670050 204670250
ACRO204670050EA 3600 CZK
ACRO204670050 ACRO204670250
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
CAS No.: 54897-59-5
Vzorec: C₃H₈N₂O₂
MW: 140,57 g/mol
Bod tání: 222…226 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012884
CAS číslo: 54897-59-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %