Tisk…
Leuco crystal violet 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
204330250 204330050
ACRO204330250EA 5190 CZK
ACRO204330250 ACRO204330050
Leuco crystal violet 99%, pure
Leuco crystal violet
Appearance: White to light grey to light violet Powder
Vzorec: C₂₅H₃₁N₃
Bod tání: 175…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008314
CAS číslo: 603-48-5
UN: 3077
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light grey to light violet Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥98.5 %