Diethylstilbestrol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
204130050
204130100
204130010
ACRO204130050EA
6920
CZK
ACRO204130050
ACRO204130100
ACRO204130010
Diethylstilbestrol 99%
Diethylstilbestrol
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec:
C₁₈H₂₀O₂ Bod tání: 169…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002373 CAS číslo: 56-53-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 169 to 175 °C |
HPLC | ≥98.5 % |